Ciclobutilmetilo bromuro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cyclobutyl methyl bromide
B3679-25G B3679-5G
TCIAB3679-25GEA 154 EUR
TCIAB3679-25G TCIAB3679-5G
Ciclobutilmetilo bromuro ≥98.0% (por GC)
Ciclobutilmetilo bromuro
Formula: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Pto. Ebullición: 124°C
Densidad: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 36°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040960
Núm. CAS: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32d629e02caa95be2466153b8c977530f6f0fa7&vid=d32d629e02caa95be2466153b8c977530f6f0fa7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %