Bromometil-ciclohexano ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B1708-25G B1708-500G B1708-100G
TCIAB1708-25GEA 57 EUR
TCIAB1708-25G TCIAB1708-500G TCIAB1708-100G
Bromometil-ciclohexano ≥97.0% (por GC)
Bromometil-ciclohexano
Formula: C₇H₁₃Br
MW: 177,08 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Densidad: 1,269 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001509
Núm. CAS: 2550-36-9
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=816f58abbb60b121f3d0cc1d008a9aa6dfe7a6a7&vid=816f58abbb60b121f3d0cc1d008a9aa6dfe7a6a7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR