3,3,5-Trimetilciclohexanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0602-25ML T0602-500ML
TCIAT0602-25MLEA 17 EUR
TCIAT0602-25ML TCIAT0602-500ML
3,3,5-Trimetilciclohexanona ≥98.0% (por GC)
3,3,5-Trimetilciclohexanona
Formula: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019466
Núm. CAS: 873-94-9
EINECS: 212-855-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7fd4f2281cfa877b9c5ff69e4dba8735e1d69e0&vid=c7fd4f2281cfa877b9c5ff69e4dba8735e1d69e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %