4-terc-Butilciclohexanona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1074-25G B1074-500G B1074-100G
TCIAB1074-25GEA 38 EUR
TCIAB1074-25G TCIAB1074-500G TCIAB1074-100G
4-terc-Butilciclohexanona ≥97.0% (por GC)
4-terc-Butilciclohexanona
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: 47…50 °C
Densidad: 0,893 g/cm³ (50 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001642
Núm. CAS: 98-53-3
EINECS: 202-678-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31b89123d638404f78a1698934de0a8f61e5b5e5&vid=31b89123d638404f78a1698934de0a8f61e5b5e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency