2-Metil-1,3-ciclopentanodiona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M0901-25G M0901-5G
TCIAM0901-25GEA 96 EUR
TCIAM0901-25G TCIAM0901-5G
2-Metil-1,3-ciclopentanodiona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Metil-1,3-ciclopentanodiona
Formula: C₆H₈O₂
Pto. Ebullición: 213 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001406
Núm. CAS: 765-69-5
EINECS: 212-153-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11bb2f3e0dddeac7bbdff10851747aef8c559530&vid=11bb2f3e0dddeac7bbdff10851747aef8c559530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 210.0 to 217.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency