5-Metil-1,3-ciclohexanodiona ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione

M0945-1G M0945-5G
TCIAM0945-1GEA 22 EUR
TCIAM0945-1G TCIAM0945-5G
5-Metil-1,3-ciclohexanodiona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Metil-1,3-ciclohexanodiona
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010379
Núm. CAS: 4341-24-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d453b25ae80857d959d4aca41ad0f2ac9f967f1c&vid=d453b25ae80857d959d4aca41ad0f2ac9f967f1c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR