Ácido 1-metilciclohexanocarboxilico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 1-metilciclohexano-1-carboxilico
M0732-25G M0732-5G
TCIAM0732-25GEA 120 EUR
TCIAM0732-25G TCIAM0732-5G
Ácido 1-metilciclohexanocarboxilico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 1-metilciclohexanocarboxilico
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Pto. Ebullición: 236°C
Pto. de fusión: 39 °C
Densidad: 1,0115 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001463
Núm. CAS: 1123-25-7
EINECS: 214-371-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d52e938324d9cf86f41e9a2f1e472a25351acf3d&vid=d52e938324d9cf86f41e9a2f1e472a25351acf3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency