(Clorometil)ciclopropano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclopropyl methyl chloride
C2469-25G C2469-5G
TCIAC2469-25GEA 95 EUR
TCIAC2469-25G TCIAC2469-5G
(Clorometil)ciclopropano ≥95.0% (por GC)
(Clorometil)ciclopropano
Formula: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de fusión: –91°C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –2°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001307
Núm. CAS: 5911-08-0
EINECS: 227-632-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d8706ca3f338fce9d9781df29930822f8a52ebf&vid=2d8706ca3f338fce9d9781df29930822f8a52ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %