4-terc-Butilciclohexilamina cis- and trans-mixture ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B1084-25ML B1084-250ML B1084-5ML
TCIAB1084-25MLEA 98 EUR
TCIAB1084-25ML TCIAB1084-250ML TCIAB1084-5ML
4-terc-Butilciclohexilamina cis- and trans-mixture ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-terc-Butilciclohexilamina
Formula: C₁₀H₂₁N
Pto. Ebullición: 202 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00013763
Núm. CAS: 5400-88-4
EINECS: 226-444-7
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a870c61c6d6460f70b51628114acbf1d1246eb25&vid=ab52a0ea818ab17473b04126fbec455ce57a9ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %