1-Metilciclopentanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0729-10G M0729-25G
TCIAM0729-10GEA 33 EUR
TCIAM0729-10G TCIAM0729-25G
1-Metilciclopentanol ≥98.0% (por GC)
1-Metilciclopentanol
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 32…33 °C
Densidad: 0,905 g/cm³ (23.5 °C)
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD00001364
Núm. CAS: 1462-03-9
EINECS: 215-963-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13ba18005082773522d5ec1281daceaca2489d06&vid=13ba18005082773522d5ec1281daceaca2489d06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %