cis-4-Metilciclohexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0353-5ML
M0353-1ML
TCIAM0353-5MLEA
112
EUR
TCIAM0353-5ML
TCIAM0353-1ML
cis-4-Metilciclohexanol ≥98.0% (por GC)
cis-4-Metilciclohexanol
Formula:
C₇H₁₄O Pto. Ebullición: 171°C Pto. de fusión: –41 °C Densidad: 0,917 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 70°C |
Número MDL:
MFCD00064170 Núm. CAS: 7731-28-4 EINECS: 231-789-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...