terc-Butilciclohexano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0823-25ML B0823-100ML
TCIAB0823-25MLEA 39 EUR
TCIAB0823-25ML TCIAB0823-100ML
terc-Butilciclohexano ≥99.0% (por GC)
terc-Butilciclohexano
Formula: C₁₀H₂₀
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 0,8127 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 42°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001471
Núm. CAS: 3178-22-1
EINECS: 221-652-4
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca171776c33af9adcdd20b2319094726af23ec9d&vid=ca171776c33af9adcdd20b2319094726af23ec9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %