Isopropilciclohexano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hexahydrocumene
I0161-25ML I0161-500ML
TCIAI0161-25MLEA 23 EUR
TCIAI0161-25ML TCIAI0161-500ML
Isopropilciclohexano ≥99.0% (por GC)
Isopropilciclohexano
Formula: C₉H₁₈
MW: 126,24 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0,8036 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 35°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001480
Núm. CAS: 696-29-7
EINECS: 211-792-4
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70e10e5249caabaf28e31f066c1bdab7ee4b246b&vid=70e10e5249caabaf28e31f066c1bdab7ee4b246b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %