Etilciclohexano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0073-25ML E0073-500ML
TCIAE0073-25MLEA 16 EUR
TCIAE0073-25ML TCIAE0073-500ML
Etilciclohexano ≥99.0% (por GC)
Etilciclohexano
Formula: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de fusión: –111,1 °C
Densidad: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001523
Núm. CAS: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068ae1fc8211cc4c69222f78b5faab17d9238e97&vid=068ae1fc8211cc4c69222f78b5faab17d9238e97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %