Metilciclopentano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0203-25ML M0203-500ML
TCIAM0203-25MLEA 17 EUR
TCIAM0203-25ML TCIAM0203-500ML
Metilciclopentano ≥96.0% (por GC)
Metilciclopentano
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 72°C
Pto. de fusión: –142 °C
Densidad: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -29°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001382
Núm. CAS: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9556970008ca42a6ee0e18e1b42e21db129dbc6f&vid=9556970008ca42a6ee0e18e1b42e21db129dbc6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %