cis-1,4-Dimetilciclohexano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1715-25ML D1715-5ML
TCIAD1715-25MLEA 143 EUR
TCIAD1715-25ML TCIAD1715-5ML
cis-1,4-Dimetilciclohexano ≥98.0% (por GC)
cis-1,4-Dimetilciclohexano
Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064174
Núm. CAS: 624-29-3
EINECS: 210-840-1
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3633b1a4e98c68df7e93cf84a2a946a23cc4fe&vid=6d3633b1a4e98c68df7e93cf84a2a946a23cc4fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %