trans-1,2-Dimetilciclohexano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0697-25ML D0697-5ML
TCIAD0697-25MLEA 117 EUR
TCIAD0697-25ML TCIAD0697-5ML
trans-1,2-Dimetilciclohexano ≥99.0% (por GC)
trans-1,2-Dimetilciclohexano
Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 123 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –88 °C
Densidad: 0,776 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001505
Núm. CAS: 6876-23-9
EINECS: 229-979-4
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&vid=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %