trans-1,4-Dimetilciclohexano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0271-25ML D0271-5ML
TCIAD0271-25MLEA 138 EUR
TCIAD0271-25ML TCIAD0271-5ML
trans-1,4-Dimetilciclohexano ≥95.0% (por GC)
trans-1,4-Dimetilciclohexano
Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 119°C
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 0,763 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064955
Núm. CAS: 2207-04-7
EINECS: 218-622-8
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ee8ae029e0c2af865a16c815d2c4ade069e29b0&vid=5ee8ae029e0c2af865a16c815d2c4ade069e29b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %