Ciclohepteno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0688-25ML C0688-5ML
TCIAC0688-25MLEA 219 EUR
TCIAC0688-25ML TCIAC0688-5ML
Ciclohepteno ≥96.0% (por GC)
Ciclohepteno
Formula: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004156
Núm. CAS: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07be40630d09be7cd15f8ee7a83420ff0b5db464&vid=07be40630d09be7cd15f8ee7a83420ff0b5db464&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %