Ciclopenteno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1617-25ML C1617-500ML C1617-100ML
TCIAC1617-25MLEA 20 EUR
TCIAC1617-25ML TCIAC1617-500ML TCIAC1617-100ML
Ciclopenteno ≥95.0% (por GC)
Ciclopenteno
Formula: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Pto. Ebullición: 46°C
Pto. de fusión: -135°C
Densidad: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -29°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001394
Núm. CAS: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&vid=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %