1-Metilciclopenteno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Methyl-1-cyclopentene
M0727-5ML
M0727-25ML
TCIAM0727-5MLEA
41
EUR
TCIAM0727-5ML
TCIAM0727-25ML
1-Metilciclopenteno ≥98.0% (por GC)
1-Metilciclopenteno
Formula:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Pto. Ebullición: 75°C Pto. de fusión: –126,5 °C Densidad: 0,7791 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: -19°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001397 Núm. CAS: 693-89-0 EINECS: 211-762-0 UN: 3295 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...