2,7-Dibromofluoreno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
D3556-100G D3556-25G D3556-5G
TCIAD3556-100GEA 117 EUR
TCIAD3556-100G TCIAD3556-25G TCIAD3556-5G
2,7-Dibromofluoreno ≥98.0% (por GC)
2,7-Dibromofluoreno
Formula: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Número MDL: MFCD00019048
Núm. CAS: 16433-88-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73dab4a778cbb8f920805bfe519a625f6b71d49b&vid=73dab4a778cbb8f920805bfe519a625f6b71d49b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C