Sodio borohidruro ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Sodio tetrahidruroborato
S0480-100G S0480-500G S0480-25G
TCIAS0480-100GEA 45 EUR
TCIAS0480-100G TCIAS0480-500G TCIAS0480-25G
Sodio borohidruro ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 14,08592
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&vid=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %