Sodio hidrogenocarbonato
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: Sodio bicarbonato, Hidrogenocarbonato de sodio
RC-092 RC-091
RC-092EA 133 EUR
RC-092 RC-091
Sodio hidrogenocarbonato
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
Pto. de fusión: 270 °C
Densidad: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Índice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM