Cesio cloruro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
C2203-100G C2203-25G
TCIAC2203-100GEA 78 EUR
TCIAC2203-100G TCIAC2203-25G
Cesio cloruro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Pto. Ebullición: 1303 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 646 °C
Densidad: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 14,02011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&vid=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %