Sodio dihidrogenofosfato
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: Sodio fosfato prim.
RC-098EA 164 EUR
RC-098
Sodio dihidrogenofosfato
Sodio dihidrogenofosfato
Formula: NaH₂PO₄
MW: 119,98 g/mol
Pto. de fusión: ∼650 °C
Densidad: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003527
Núm. CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 12,08806