Perrenato de potasio
Proveedor: TCI
Peligro
P1939-1G P1939-5G
TCIAP1939-1GEA 49 EUR
TCIAP1939-1G TCIAP1939-5G
Perrenato de potasio
Perrenato de potasio
Formula: KO₄Re
Pto. Ebullición: 1370 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 550°C
Densidad: 4,88 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011365
Núm. CAS: 10466-65-6
EINECS: 233-953-8
UN: 1479
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1c21b9b6c8616a3553506c2c0d8789727c83906&vid=4054514fa17e33f3da9c5f24f43351f4ae187666&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray powder to crystal
Rhenium 63.0 to 65.5 %