2-Bromoetil etil éter ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0595-25G
B0595-500G
B0595-100G
TCIAB0595-25GEA
41
EUR
TCIAB0595-25G
TCIAB0595-500G
TCIAB0595-100G
2-Bromoetil etil éter ≥95.0% (por GC)
2-Bromoetil etil éter
Formula:
C₄H₉BrO MW: 153.02 g/mol Pto. de inflamación: 21°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00000237 Núm. CAS: 592-55-2 EINECS: 209-763-6 UN: 2340 ADR: 3 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |