Dicloro(dietil)silano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1976-25G
D1976-5G
TCIAD1976-25GEA
341
EUR
TCIAD1976-25G
TCIAD1976-5G
Dicloro(dietil)silano ≥98.0% (por GC)
Dicloro(dietil)silano
Formula:
C₄H₁₀Cl₂Si Pto. Ebullición: 129°C Pto. de fusión: -97°C Pto. de inflamación: 24°C |
Número MDL:
MFCD00000493 Núm. CAS: 1719-53-5 EINECS: 217-005-0 UN: 1767 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |