Antrona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0509-25G A0509-5G
TCIAA0509-25GEA 162 EUR
TCIAA0509-25G TCIAA0509-5G
Antrona ≥98.0% (por GC)
Antrona
Formula: C₁₄H₁₀O
Número MDL: MFCD00001187
Núm. CAS: 90-44-8
EINECS: 201-994-0
Índice Merck: 14,00691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=382326923f8de38fc75922f5919e9b9c43f2d069&vid=382326923f8de38fc75922f5919e9b9c43f2d069&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 160.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
suitability for glucose-analysis Abs min. 0.70 (625nm ) in the presence of D-Glucose (10 ppm).