N,N-Dimetilpropionamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0793-25ML D0793-500ML D0793-100ML
TCIAD0793-25MLEA 32 EUR
TCIAD0793-25ML TCIAD0793-500ML TCIAD0793-100ML
N,N-Dimetilpropionamida ≥98.0% (por GC)
N,N-Dimetilpropionamida
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 176°C
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00009301
Núm. CAS: 758-96-3
EINECS: 212-064-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85054c74239e99b493b7267d3cc5a976e1d3d970&vid=85054c74239e99b493b7267d3cc5a976e1d3d970&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %