Azelato de bis(2-etilhexilo) ≥75.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dioctyl Azelate, Bis(2-ethylhexyl) nonanedioate, Azelaic acid di(2-ethylhexyl) ester, Azelaic acid dioctyl ester, Di(2-ethylhexyl) Azelate
A0653-25ML A0653-500ML
TCIAA0653-25MLEA 20 EUR
TCIAA0653-25ML TCIAA0653-500ML
Azelato de bis(2-etilhexilo) ≥75.0% (por GC)
Azelato de bis(2-etilhexilo)
Formula: C₂₅H₄₈O₄
MW: 412.65 g/mol
Pto. de inflamación: 211°C
Número MDL: MFCD00040496
Núm. CAS: 103-24-2
EINECS: 203-091-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d52f9da20bccc0cef3a7d70dc0e13e17065d2c8&vid=6d52f9da20bccc0cef3a7d70dc0e13e17065d2c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %