2-Isopropoxietanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Isopropoxyethanol
E0110-25ML E0110-500ML
TCIAE0110-25MLEA 17 EUR
TCIAE0110-25ML TCIAE0110-500ML
2-Isopropoxietanol ≥99.0% (por GC)
2-Isopropoxietanol
Formula: C₅H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 141°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00002866
Núm. CAS: 109-59-1
EINECS: 203-685-6
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f81620b64ed7ba98e01f06a2768f0c1e6a17d48&vid=9f81620b64ed7ba98e01f06a2768f0c1e6a17d48&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %