6-Bromoindolina-2,3-diona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 6-Bromoindoline-2,3-dione
B2424-25G B2424-5G
TCIAB2424-25GEA 199 EUR
TCIAB2424-25G TCIAB2424-5G
6-Bromoindolina-2,3-diona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
6-Bromoindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 274°C
Número MDL: MFCD01631138
Núm. CAS: 6326-79-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e8e410944e0a64c1ab6d54cc55ead12f84d33b&vid=23e8e410944e0a64c1ab6d54cc55ead12f84d33b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %