6-Cloroindolina-2,3-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1871-25G C1871-5G
TCIAC1871-25GEA 181 EUR
TCIAC1871-25G TCIAC1871-5G
6-Cloroindolina-2,3-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Cloroindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄ClNO₂
Pto. de fusión: 262°C
Número MDL: MFCD00086347
Núm. CAS: 6341-92-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da85630440a8d3bf91d9a6ecc048c1c933296373&vid=da85630440a8d3bf91d9a6ecc048c1c933296373&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %