Cloroformiato de bencilo ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
CBZ-Cl (Z-Cl)
B3021-25G
B3021-250G
TCIAB3021-25GEA
22
EUR
TCIAB3021-25G
TCIAB3021-250G
Cloroformiato de bencilo ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Cloroformiato de bencilo
Formula:
C₈H₇ClO₂ MW: 170.6 g/mol Pto. Ebullición: 103°C Pto. de fusión: 0°C Pto. de inflamación: 80°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000640 Núm. CAS: 501-53-1 EINECS: 207-925-0 UN: 1739 ADR: 8 I Índice Merck: 14,01801 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 96.0 % |