Ácido 2,6-dicloroisonicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
D3345-1G D3345-5G
TCIAD3345-1GEA 24 EUR
TCIAD3345-1G TCIAD3345-5G
Ácido 2,6-dicloroisonicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,6-dicloroisonicotinico
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Pto. de fusión: 211°C
Número MDL: MFCD00234147
Núm. CAS: 5398-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f776a39a18a2cad0c41aaf98f50f9310ea61f34f&vid=f776a39a18a2cad0c41aaf98f50f9310ea61f34f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %