Ácido 3-cloro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2342-1G C2342-5G
TCIAC2342-1GEA 73 EUR
TCIAC2342-1G TCIAC2342-5G
Ácido 3-cloro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄ClNO₂
Pto. de fusión: 154°C
Número MDL: MFCD01646325
Núm. CAS: 57266-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c04d6e4854d2e40866dcd086569cdbfb079427fe&vid=c04d6e4854d2e40866dcd086569cdbfb079427fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %