Metoxiacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0103-25ML M0103-5ML
TCIAM0103-25MLEA 163 EUR
TCIAM0103-25ML TCIAM0103-5ML
Metoxiacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Metoxiacetonitrilo
Formula: C₃H₅NO
Pto. Ebullición: 119°C
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00001892
Núm. CAS: 1738-36-9
EINECS: 217-092-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852dbffd4b16fa0576738cab32bda549e6dc644e&vid=852dbffd4b16fa0576738cab32bda549e6dc644e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %