Dicloruro de succinilo ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
S0110-25G S0110-250G
TCIAS0110-25GEA 30 EUR
TCIAS0110-25G TCIAS0110-250G
Dicloruro de succinilo ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Dicloruro de succinilo
Formula: C₄H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 192°C
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00000749
Núm. CAS: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,08873
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c12aacbcd32fa7bb574639fe1d1e7b4be3e6f3e6&vid=c12aacbcd32fa7bb574639fe1d1e7b4be3e6f3e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %