2'-Metilformanilida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1431-25G M1431-5G
TCIAM1431-25GEA 69 EUR
TCIAM1431-25G TCIAM1431-5G
2'-Metilformanilida ≥98.0% (por GC)
2'-Metilformanilida
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Número MDL: MFCD00014122
Núm. CAS: 94-69-9
EINECS: 202-355-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c26b168bb46641bf599b8d4e1a238c3edc2c9ce8&vid=c26b168bb46641bf599b8d4e1a238c3edc2c9ce8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C