(±)-3,3-Dimetilbutilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
A0656-10ML A0656-25ML
TCIAA0656-10MLEA 179 EUR
TCIAA0656-10ML TCIAA0656-25ML
(±)-3,3-Dimetilbutilamina ≥98.0% (por GC)
(±)-3,3-Dimetilbutilamina
Formula: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 1°C
Número MDL: MFCD00008078
Núm. CAS: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&vid=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %