N-terc-Butilbencilamina ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
B1176-25ML B1176-500ML
TCIAB1176-25MLEA 30 EUR
TCIAB1176-25ML TCIAB1176-500ML
N-terc-Butilbencilamina ≥96.0% (por GC)
N-terc-Butilbencilamina
Formula: C₁₁H₁₇N
Pto. Ebullición: 252°C
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00008798
Núm. CAS: 3378-72-1
EINECS: 222-179-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ca9cd1bcf24a434f2e352345d87a4732c79a1f9&vid=7ca9cd1bcf24a434f2e352345d87a4732c79a1f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %