N-Metilfenetilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M1950-5G M1950-25G
TCIAM1950-5GEA 63 EUR
TCIAM1950-5G TCIAM1950-25G
N-Metilfenetilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N-Metilfenetilamina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD00008291
Núm. CAS: 589-08-2
EINECS: 209-632-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b753c25305e438919fcc7472578ea617122b79a&vid=4b753c25305e438919fcc7472578ea617122b79a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %