Fosfonato de diisopropilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P0629-25G
P0629-500G
TCIAP0629-25GEA
26
EUR
TCIAP0629-25G
TCIAP0629-500G
Fosfonato de diisopropilo ≥98.0% (por GC)
Fosfonato de diisopropilo
Formula:
C₆H₁₅O₃P Pto. Ebullición: 79°C Pto. de inflamación: 112°C |
Número MDL:
MFCD00117905 Núm. CAS: 1809-20-7 EINECS: 217-317-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |