Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
P1201-25G P1201-5G
TCIAP1201-25GEA 67 EUR
TCIAP1201-25G TCIAP1201-5G
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008062
Núm. CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=597beed6058434d862d94dc9ea64dbc7b50c4939&vid=597beed6058434d862d94dc9ea64dbc7b50c4939&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -31.0 deg (C=1, EtOH)