Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
P1294-25G P1294-5G
TCIAP1294-25GEA 75 EUR
TCIAP1294-25G TCIAP1294-5G
Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064404
Núm. CAS: 20989-17-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d3f581023bf1abc8ae03e296fd656c777ab6369&vid=0d3f581023bf1abc8ae03e296fd656c777ab6369&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 79.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +32.0 deg (C=1, EtOH)