N,N-Dimetilglicina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3585-25G D3585-5G
TCIAD3585-25GEA 123 EUR
TCIAD3585-25G TCIAD3585-5G
N,N-Dimetilglicina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N-Dimetilglicina
Formula: C₄H₉NO₂
Número MDL: MFCD00004283
Núm. CAS: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8
Índice Merck: 14,03244
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=024a2949a1090a30d2991e2396344e08e3b4304e&vid=024a2949a1090a30d2991e2396344e08e3b4304e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C