N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
D0790-25ML D0790-500ML
TCIAD0790-25MLEA 18 EUR
TCIAD0790-25ML TCIAD0790-500ML
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano
Formula: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Pto. de inflamación: 38°C
Número MDL: MFCD00008216
Núm. CAS: 109-55-7
EINECS: 203-680-9
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9c50dcd9f622113d8e3fce323b3e150d72c2b9a&vid=f9c50dcd9f622113d8e3fce323b3e150d72c2b9a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %