(Triisopropilsilil)acetileno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1683-25ML T1683-5ML
TCIAT1683-25MLEA 256 EUR
TCIAT1683-25ML TCIAT1683-5ML
(Triisopropilsilil)acetileno ≥95.0% (por GC)
(Triisopropilsilil)acetileno
Formula: C₁₁H₂₂Si
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de inflamación: 56°C
Número MDL: MFCD00075452
Núm. CAS: 89343-06-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ea1036ced4c0b6cb06c3b262e5f4e606ef1a9d4&vid=1ea1036ced4c0b6cb06c3b262e5f4e606ef1a9d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %